Learn More
2-Guanidinoetil 2-Guanidinoetanetiosulfonato, dihidrobromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Guanidinoethyl 2-Guanidinoethanethiosulfonate, Dihydrobromide |
| CAS | 91784-03-1 |
| Fórmula molecular | C6 H16 N6 O2 S2 . 2 Br H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H16N6O2S2.2BrH/c7-5(8)11-1-3-15-16(13,14)4-2-12-6(9)10;;/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);2*1H |
| SMILES | Br.Br.NC(=N)NCCSS(=O)(=O)CCNC(=N)N |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2-carbamimidamidoetilsulfanilsulfonil)etil]guanidina;dihidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 430.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.9299 |