Learn More
2-[[(Guanidino)(imino)metil]sulfanilo]ácido etanosulfónico, TRC
Código de producto. 30010145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010145 500 mg 500 miligramos
30012292 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG835250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-66-9
Fórmula molecular C4 H10 N4 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 226.28
Sinónimo 2-[[[(Aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]thio]ethanesulfonic acid, 2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mesna Imp. B (EP)
Nombre IUPAC Ácido 2-(N-carbamimidoilcarbamimidoil)sulfanilesulfónico
SMILES NC(=N)NC(=N)SCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N4O3S2/c5-3(6)8-4(7)12-1-2-13(9,10)11/h1-2H2,(H,9,10,11)(H5,5,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0194