Learn More
Ácido 2-[[(guanidino)(imino)metil]sulfanil]etanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid |
| CAS | 1391053-66-9 |
| Fórmula molecular | C4 H10 N4 O3 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[[[(Aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]thio]ethanesulfonic acid, 2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mesna Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N4O3S2/c5-3(6)8-4(7)12-1-2-13(9,10)11/h1-2H2,(H,9,10,11)(H5,5,6,7,8) |
| SMILES | NC(=N)NC(=N)SCCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(N-carbamimidoilcarbamimidoil)sulfaniletanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 226.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0194 |