Learn More
Solución de mononitrato de 2-glicerilo [1,0 mg/ml en acetonitrilo], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mononitroglycerin |
| CAS | 620-12-2 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O5 |
| Cantidad | 1x1 mL |
| Sinónimo | 1,2,3-Propanetriol, 2-nitrate, Glycerol, 2-nitrate (7CI,8CI), 2-Glyceryl mononitrate, Glycerin 2-nitrate, Glycerol 2-mononitrate, 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl Nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO5/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMILES | OCC(CO)O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Nitrato de 1,3-dihidroxipropan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 137.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0324 |
| Mostrar más |