Learn More
[2]-Gingerdiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2]-Gingerdione |
| CAS | 113465-66-0 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,4-hexanedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O4/c1-9(14)7-11(15)5-3-10-4-6-12(16)13(8-10)17-2/h4,6,8,16H,3,5,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CCC(=O)CC(=O)C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 6-(4-hidroxi-3-metoxifenil)hexano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 236.264 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.105 |