Learn More
2-Furilacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499697 5 g 5 g
11409707 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22171.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6975-60-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Suitable for fragrance applications.2-Furylacetone is used as the reactant in the synthesis and transformations of furan derivatives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Apta para aplicaciones fragantes, la 2-furilacetona se utiliza como reactante en la síntesis y transformación de derivados del furano.
Solubilidad
Soluble en alcohol y triacetina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6975-60-6
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD02683084
Clave InChI IQOJTGSBENZIOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furylacetone, furylacetone, 2-acetonylfuran, 2-propanone, 1-2-furanyl, furfuryl methyl ketone, 1-2-furyl-2-propanone, methyl furfuryl ketone, 1-2-furanyl-2-propanone, 2-furfuryl methyl ketone, 2-furyl-2-propanone
PubChem CID 228583
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furylacetone
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Stench
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol,triacetin.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid