Learn More
2-Furoilglicina, TRC
Código de producto. 30137986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137986 100 mg 100 miligramos
30135582 2.5 g 2.50 g
30009518 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF865225100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5657-19-2
Fórmula molecular C7 H7 N O4
Peso molecular (g/mol) 169.13
Sinónimo Glycine, N-2-furoyl- (8CI), N-(2-Furanylcarbonyl)glycine, 2-Furancarboxamide, N-(carboxymethyl)-, 2-Furoylglycine, 2-[(Furan-2-carbonyl)amino]acetic acid, Furfuroylglycine, Furoylglycine, N-(2-Furoyl)glycine, Pyromucuric acid, [(Furan-2-carbonyl)amino]acetic acid, [[(Furan-2-yl)carbonyl]amino]acetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(furán-2-carbonilamino)acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furoylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO4/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0375