Learn More
2-furoilglicina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Furoylglycine-d3 |
| CAS | 2468638-96-0 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H4 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(Carboxymethyl)-2-furancarboxamide-d3, 2-[(Furan-2-carbonyl)amino]acetic Acid-d3, Furfuroylglycine-d3, Furoylglycine-d3, N-(2-Furanylcarbonyl)glycine-d3, N-(2-Furoyl)glycine-d3, Pyromucuric Acid-d3, [(Furan-2-carbonyl)amino]acetic Acid-d3, [[(Furan-2-yl)carbonyl]amino]acetic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO4/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1oc(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(3,4,5-trideuteriofuran-2-carbonil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 172.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0563 |