Learn More
2-Furoilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451838 25 g 25 g
11431838 1 g 1 g
11441838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14497.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31909-58-7 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31909-58-7
Fórmula molecular C7H5NO2
Peso molecular (g/mol) 135.12
Número MDL MFCD00052210
Clave InChI RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furoylacetonitrile, 3-furan-2-yl-3-oxopropanenitrile, 3-2-furyl-3-oxopropanenitrile, 2-cyanoacetylfuran, 2-furanoylacetonitrile, 2-furoyl acetonitrile, pubchem11959, acmc-1cock, 2-2-furanoyl acetonitrile
PubChem CID 141671
Nombre IUPAC 3-(furan-2-il)-3-oxopropanonitrilo
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furoylacetonitrile
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 25 g
Beilstein 111902
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 97%