Learn More
Cloruro de 2-furoilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478910 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10046243 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10337490 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10478910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165381000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.75€
    72.65€ / 100 ml
    Ahorro 9.10€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 527-69-5 | C5H3ClO2 | 130.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-69-5
Fórmula molecular C5H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 130.53
Número MDL MFCD00003228
Clave InChI OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
PubChem CID 68242
Nombre IUPAC cloruro de furan-2-carbonilo
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furoyl chloride
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -2°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5300 to 1.532
Cantidad 100 mL
Beilstein 18, 276
Índice Merck 15, 4339
Gravedad específica 1.32
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,toluene,methylene chloride,,dichloroethane,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,and chloroform,decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.53
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Furoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.