Learn More
2-Furonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205700 5 g Frasco de vidrio 5 g
10645802 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-90-3 | C5H3NO | 93.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-90-3
Fórmula molecular C5H3NO
Peso molecular (g/mol) 93.09
Número MDL MFCD00003223
Clave InChI YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furonitrile, 2-cyanofuran, 2-furancarbonitrile, 2-furyl cyanide, unii-2lrk86h722, .alpha.-furyl cyanide, pubchem6961, acmc-209mwb, 2-cyanofuran;2-furancarbonitrile
PubChem CID 69245
Nombre IUPAC furan-2-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furonitrile
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 146.0°C to 148.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4780 to 1.4800
Cantidad 5 g
Beilstein 18, 278
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: slightly. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Furonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.