Learn More
2-Furonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494883 5 g 5 g
11404893 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494883 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12214.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-90-3 | C5H3NO | 93.09 g/mol
2-Furonitrile is used as a extractive distillation solvent and as a sweetening agent. It is also used as an intermediate in pharmaceutical and fine chemical synthesis. 2-Furonitrile was employed as substrate to investigate the substrate specificity of nitrilase from Rhodococcus rhodochrous Jl cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-furonitrilo se utiliza como disolvente de destilación extractiva y como agente edulcorante. También se utiliza como intermediario en la síntesis farmacéutica y química fina. El 2-furonitrilo fue empleado como sustrato para investigar la especificidad del sustrato de la nitrilasa de la célula de JL Rhodococcus rhodochrous.
Solubilidad
Soluble en los disolventes orgánicos más comunes. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-90-3
Fórmula molecular C5H3NO
Peso molecular (g/mol) 93.09
Número MDL MFCD00003223
Clave InChI YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furonitrile, 2-cyanofuran, 2-furancarbonitrile, 2-furyl cyanide, unii-2lrk86h722, .alpha.-furyl cyanide, pubchem6961, acmc-209mwb, 2-cyanofuran;2-furancarbonitrile
PubChem CID 69245
Nombre IUPAC furan-2-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furonitrile
Densidad 1.062
Punto de ebullición 146°C to 148°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.479
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 107033
Información de solubilidad Soluble in most common organic solvents. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.09
Porcentaje de pureza ≥98%