Learn More
Ácido 2-furoico, TRC
Código de producto. 30402915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402915 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30402915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF863775100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furancarboxylic Acid
CAS 88-14-2
Fórmula molecular C5 H4 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Furancarboxylic acid, 2-Furoic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyfuran, 2-Furanoic acid, Furan-2-carboxylic acid, NSC 58965, NSC 8842, Pyromucic acid, α-Furancarboxylic acid, α-Furoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1occc1
Nombre IUPAC ácido furan-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 112.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.016