Learn More
2-Furoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16449366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012946
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress 2-Furoic acid (Furan-2-carboxylic acid) is an organic compound produced through furfural oxidation. 2-Furoic acid exhibits hypolipidemic effet, lowers both serum cholesterol and serum triglyceride levels in rats.
2-Furoic acid (Furan-2-carboxylic acid) is an organic compound produced through furfural oxidation. 2-Furoic acid exhibits hypolipidemic effet, lowers both serum cholesterol and serum triglyceride levels in rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furoic acid
CAS 88-14-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Furan-2-carboxylic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (892.22 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CO1)O
Peso molecular (g/mol) 112.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism