Learn More
Hidrazida de ácido 2-furoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10377760 25 g Frasco de vidrio 25 g
10011710 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157160250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3326-71-4 | C5H6N2O2 | 126.115 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-71-4
Número MDL MFCD00003235
Clave InChI SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furoic acid hydrazide, 2-furoic hydrazide, 2-furohydrazide, furoylhydrazide, 2-furancarbohydrazide, 2-furoylhydrazide, furoic acid, hydrazide, 2-furoic acid, hydrazide, 2-furoylhydrazine, 2-furylcarbonylhydrazide
PubChem CID 18731
Nombre IUPAC furan-2-carbohidrazida
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furoic acid hydrazide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76°C to 80°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H6N2O2
Cantidad 25 g
Beilstein 18, 279
Peso molecular (g/mol) 126.115
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Furoic acid hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.