Learn More
Hidrazida de ácido 2-furoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430204 10 g 10 g
11440204 50 g 50 g
11450204 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13630.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3326-71-4 | C5H6N2O2 | 126.115 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-71-4
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.115
Número MDL MFCD00003235
Clave InChI SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furoic acid hydrazide, 2-furoic hydrazide, 2-furohydrazide, furoylhydrazide, 2-furancarbohydrazide, 2-furoylhydrazide, furoic acid, hydrazide, 2-furoic acid, hydrazide, 2-furoylhydrazine, 2-furylcarbonylhydrazide
PubChem CID 18731
Nombre IUPAC furan-2-carbohidrazida
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furoic acid hydrazide
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 10 g
Beilstein 114435
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 98%