Learn More
2-Ácido Furoico-D3, TRC
Código de producto. 30394624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394624 10 mg
30397195 100 mg
30399776 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30394624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86377710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40073-83-4
Fórmula molecular C5 D3 H O3
Peso molecular (g/mol) 115.1019
Sinónimo 2-Furan-3,4,5-d3-carboxylic acid (9CI, ACI), 3,4,5-Trideuterio-2-furancarboxylic acid
Nombre IUPAC 3,4,5-trideuteriofurano-2-carboxílico
SMILES [2H]c1oc(C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furoic-d3 Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)/i1D,2D,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0349