Learn More
Ácido 2-furoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10754231 500 g Frasco de plástico 500 g
10070920 5 g Frasco de vidrio 5 g
10497300 100 g Frasco de plástico 100 g
10309323 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10754231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119825000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-14-2
Número MDL MFCD00003238
Clave InChI SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
PubChem CID 6919
ChEBI CHEBI:30845
Nombre IUPAC ácido furan-2-carboxílico
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.0°C to 133.0°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 230.0°C to 232.0°C
Temperatura de inflamación 137°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C5H4O3
Cantidad 500 g
Beilstein 18, 272
Índice Merck 15, 4336
Información de solubilidad Solubility in water: 36g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in paraffin hydrocarbons
Peso molecular (g/mol) 112.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Furoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.