Learn More
Ácido 2-furoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450323 500 g 500 g
11440323 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11454.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    90.65€ / 500 g
    Ahorro 10.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112.084 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-14-2
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.084
Número MDL MFCD00003238
Clave InChI SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
PubChem CID 6919
ChEBI CHEBI:30845
Nombre IUPAC ácido furan-2-carboxílico
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furoic acid
Punto de fusión 127°C to 132°C
Punto de ebullición 230°C to 232°C (sublimation)
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 110149
Índice Merck 14,4307
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza 98%