Learn More
Acetato de 2-furfuriltiol-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Furfurylthioacetate-d2 |
| CAS | 1189712-86-4 |
| Fórmula molecular | C7H6D2O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | S-Acetylfurfurylmercaptan-d2, Ethanethioic Acid-d2 S-(2-Furanylmethyl) Ester, Thioacetic Acid-d2 S-Furfuryl Ester, 2-Furanmethanethiol-d2 Acetate, Furfurylthiol-d2 Acetate, S-(2-Furanylmethyl-d2)thioacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3/i5D2 |
| SMILES | C(SC(C)=O)(C1=CC=CO1)([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Etanotioato de S-(furan-2-ilmetil-d2) |
| Peso molecular (g/mol) | 158.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.04 |