Learn More
Éster metílico del ácido 2-furancarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Furan-2-carboxylate |
| CAS | 611-13-2 |
| Fórmula molecular | C6 H6 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | AH 22254X, Fluticasone furoate related, Methyl 2-furoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1occc1 |
| Nombre IUPAC | metil furano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 126.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0317 |