Learn More
Ácido 2-(furan-2-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Furan-2-yl)acetic Acid |
| CAS | 2745-26-8 |
| Fórmula molecular | C6H6O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Furyl)acetic acid, 2-Furanylacetic Acid, 2-Furylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)Cc1occc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(furan-2-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 126.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0317 |