Learn More
Ácido 2-(furan-2-il)-2-oxoacético, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-(furan-2-il)-2-oxoacético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Oxo-2-furanacetic Acid |
| CAS | 1467-70-5 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha-Oxo-2-furanacetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6H4O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(2-Furyl)-2-oxoacetic acid, 2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid, 2-Furanyl(oxo)acetic acid, 2-Furylglyoxylic acid, 2-Oxo-2-(2-furanyl)acetic acid, Furoylformic acid, NSC 59069, 2-Furanglyoxylic acid, 2-Furanacetic acid, α-oxo-, 2-Furanglyoxylic acid (7CI,8CI), α-Oxo-2-furanacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)c1occc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(furan-2-il)-2-oxoacético |
| Mostrar más |