Learn More
2-Furamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406067 1 g 1 g
11416067 5 g 5 g
11426067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25075.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-38-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-38-1
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Número MDL MFCD00236147
Clave InChI TVFIYRKPCACCNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furamide, furamide, 2-furancarboxamide, furfurylamide, 2-furoamide, furoylamide, unii-8ig4632c1y, furancarboxamide, acmc-20anu6
PubChem CID 69108
Nombre IUPAC furán-2-carboxamida
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furamide
Punto de fusión 139°C to 142°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 97%