Learn More
2-furamida-3,4,5-d3, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Furamide-3,4,5-D3 |
| CAS | 1219799-31-1 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H2 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Furan-3,4,5-d3-carboxamide, 2-Furamide-3,4,5-d3, 2-Furamide-3,4,5-D3, 2-Furylamide-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H5NO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3 H,(H2,6,7)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1oc(C(=O)N)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trideuteriofuran-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 114.1172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0509 g/mol |
| Show More |