Learn More
2-Furaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 ML
250 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10449500 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10307940 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10686382 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10074053 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
13498418 10 L Bidón de metal 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10449500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181100010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-01-1
Fórmula molecular C5H4O2
Peso molecular (g/mol) 96.09
Número MDL MFCD00003229
Clave InChI HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
Nombre IUPAC furan-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furaldehyde
Acidez 0.02 eq/L max.
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -37°C
Color De ámbar a marrón
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 159°C to 161°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5250 to 1.527
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.5% max.
Índice Merck 15,4333
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viscosidad 1.49 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido