Learn More
2-Furaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 ML
250 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10307940 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10686382 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10449500 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10074053 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
13498418 10 L Bidón de metal 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10307940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181100250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-01-1
Fórmula molecular C5H4O2
Peso molecular (g/mol) 96.09
Número MDL MFCD00003229
Clave InChI HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
Nombre IUPAC furan-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furaldehyde
Acidez 0.02 eq/L max.
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -37°C
Color De ámbar a marrón
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 159°C to 161°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5250 to 1.527
Cantidad 25 mL
Residuos después de la evaporación 0.5% max.
Índice Merck 15,4333
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viscosidad 1.49 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.