Learn More
2-Furaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379609 250 g 250 g
11463227 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16167.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
2-Furaldehyde is used in the manufacture of furfural-phenol plastics such as Durite; in solvent refining of petroleum oils and in the preparation of pyromucic acid. It is used as a solvent for nitrated cotton, cellulose acetate and gums; for accelerating vulcanization; in the synthesis of furan derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 2-furaldehído se utiliza en la fabricación de plásticos de furfural-fenol como Durite, en el refinado disolvente de aceites de petróleo y en la preparación de ácido piromucico. Se utiliza como disolvente para el algodón nitrado, el acetato de celulosa y las gomas, para acelerar la vulcanización y en la síntesis de los derivados del furano.
Solubilidad
soluble en agua (83 g/l).
Notas
sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-01-1
Fórmula molecular C5H4O2
Peso molecular (g/mol) 96.09
Número MDL MFCD00003229
Clave InChI HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
Nombre IUPAC furan-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furaldehyde
Punto de fusión -38°C
Densidad 1.159
Punto de ebullición 162°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.5261
Cantidad 250 g
Número UN UN1199
Beilstein 105755
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,4304
Información de solubilidad Soluble in water (83g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfural