Learn More
2-Furaldehído 2,2-dimetilhidrazona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404687 10 g 10 g
15414687 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32013.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14064-21-2 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14064-21-2
Fórmula molecular C7H10N2O
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00010685,MFCD00010685
Clave InChI DURWBNUASAZMSN-SOFGYWHQSA-N
Sinónimo e-2-furan-2-ylmethylidene-1,1-dimethylhydrazine, furfural dimethyl hydrazone
PubChem CID 5372420
SMILES CN(C)\N=C\C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furaldehyde 2,2-dimethylhydrazone
Densidad 1.048
Punto de ebullición 69°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.58
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC (2E)-2-[(furan-2-yl)methylidene]-1,1-dimethylhydrazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%