Learn More
2'-Fucosillactosa (~90%), TRC
Código de producto. 30136368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136368 1 mg 1 miligramo
30133278 2 mg 2 miligramos
30006397 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8361381MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41263-94-9
Fórmula molecular C18H32O15
Peso molecular (g/mol) 488.44
Sinónimo Lactose, 2'-O-fucosyl- (7CI), O-6-Deoxy-α-L-galactopyranosyl-(1→2)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose, 2'-Fucosyllactose, 2'-O-Fucosyllactose
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fucosyllactose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O15/c1-5-9(24)12(27)14(29)17(30-5)33-16-13(28)11(26)8(4-21)31-18(16)32-15(7(23)3-20)10(25)6(22)2-19/h2,5-18,20-29H,3-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.1741
Porcentaje de pureza >95%