Learn More
Ácido 2-formiltiofeno-4-borónico, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480038 1 g 1 g
15490038 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53298.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-formiltiofeno-4-borónico se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor. Refrigerar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175592-59-3
Fórmula molecular C5H5BO3S
Peso molecular (g/mol) 155.962
Número MDL MFCD03002365
Clave InChI ZCUFJAORCNFWOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-formylthiophene-4-boronic acid, 5-formylthiophen-3-yl boronic acid, 5-formylthiophene-3-boronic acid, 5-formyl-3-thienyl boronic acid, 4-borono-2-formylthiophene, 5-formylthiophen-3-boronic acid, 5-formyl-3-thienylboronic acid, 5-formyl-3-thiopheneboronic acid, 4-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-4-thiopheneboronic acid
PubChem CID 11084115
Nombre IUPAC ácido (5-formiltiofen-3-il)borónico
SMILES B(C1=CSC(=C1)C=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Formylthiophene-4-boronic acid
Punto de fusión 113°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.97
Porcentaje de pureza 98%