Learn More
Ácido 2-formiltiofeno-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398196 5 g 5 g
11388196 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15195.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4347-31-3 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4347-31-3
Fórmula molecular C5H5BO3S
Peso molecular (g/mol) 155.96
Número MDL MFCD01075678
Clave InChI BBENFHSYKBYWJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-formylthiophene-3-boronic acid, 2-formylthiophen-3-yl boronic acid, 2-formyl-3-thiopheneboronic acid, 3-borono-2-formylthiophene, 2-formyl-3-thienyl boronic acid, 2-formyl-3-thienylboronic acid, 3-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2-formyl-3-thienyl, 2-formylthiophene-3-boronicacid
PubChem CID 2773426
Nombre IUPAC ácido (2-formiltiofen-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=C(SC=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Formylthiophene-3-boronic acid
Punto de fusión ∽200°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4393584
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.97
Porcentaje de pureza 97%