Learn More
Ácido 2-formilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Formylphenylboronic Acid |
| CAS | 40138-16-7 |
| Fórmula molecular | C7H7BO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | NSC 157839, o-Formylbenzeneboronic Acid, o-Formylphenylboronic Acid, B-(2-Formylphenyl)boronic Acid, 2-Boronobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccccc1C=O |
| Peso molecular (g/mol) | 149.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0488 |