Learn More
Pinacol éster de ácido 2-formilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10442498 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10442498 1 g Frasco de vidrio 1 g
10319747 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10442498 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 380151-85-9 | C13H17BO3 | 232.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380151-85-9
Fórmula molecular C13H17BO3
Peso molecular (g/mol) 232.09
Número MDL MFCD07363841
Clave InChI SLJMPQLPRHIAOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-formylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-2-formylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzaldehyde, amtb063, 2-boronobenzaldehyde, pinacol ester
PubChem CID 10977322
Nombre IUPAC 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzaldehído
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Formylphenylboronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Formylphenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.