Learn More
Ácido 2-formilfenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10272702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10272702 1 g Frasco de vidrio 1 g
10733783 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10272702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40138-16-7 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40138-16-7
Fórmula molecular C7H7BO3
Peso molecular (g/mol) 149.94
Número MDL MFCD00151822
Clave InChI DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-formylphenyl boronic acid, 2-formylbenzeneboronic acid, benzaldehyde-2-boronic acid, o-formylphenylboronic acid, 2-boronobenzaldehyde, 2-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 2-formylphenyl, 2-benzaldehyde boronic acid, 2-formylphenyl-boronic acid
PubChem CID 292189
Nombre IUPAC ácido (2-formilfenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Formylphenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 122.0°C
Color Naranja rosáceo a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o agujas y trozos