Learn More
Ácido 2-formilcinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Formylcinnamic Acid |
| CAS | 28873-89-4 |
| Fórmula molecular | C10 H8 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O3/c11-7-9-4-2-1-3-8(9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccccc1C=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(2-formilfenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0473 |