Learn More
Ácido 2-formilcinámico, TRC
Código de producto. 30392395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392395 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30392395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF698530500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Formylcinnamic Acid
CAS 28873-89-4
Fórmula molecular C10 H8 O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3/c11-7-9-4-2-1-3-8(9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1C=O
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(2-formilfenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 176.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0473