Learn More
Sal sódica de 2-ácido formilbencenosulfónico, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10175130 500 g Frasco de plástico 500 g
10043863 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10175130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219325000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1008-72-6 | C7H5NaO4S | 208.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008-72-6
Fórmula molecular C7H5NaO4S
Peso molecular (g/mol) 208.16
Número MDL MFCD00007478
Clave InChI ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2-formylbenzenesulfonate, 2-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium o-formylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt, unii-lh8xh59068, 2-sulfobenzaldehyde sodium salt, sodium benzaldehyde-2-sulfonate, benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, o-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
PubChem CID 3794540
Nombre IUPAC sodio; 2-formilbencenosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HCOC6H4SO3Na
Cantidad 500 g
Beilstein 11, 324
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.17
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo