Learn More
Sal sódica de 2-ácido formilbencenosulfónico, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt |
| Nombre de nota | tech., 90% |
| % mín. CAS | 88.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | HCOC6H4SO3Na |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Mostrar más |