Learn More
Ácido 2-formilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437116 1 g 1 g
11447116 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25434.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40138-16-7 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
2-Formylbenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-formilbencenoborónico se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40138-16-7
Fórmula molecular C7H7BO3
Peso molecular (g/mol) 149.94
Número MDL MFCD00151822
Clave InChI DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-formylphenyl boronic acid, 2-formylbenzeneboronic acid, benzaldehyde-2-boronic acid, o-formylphenylboronic acid, 2-boronobenzaldehyde, 2-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 2-formylphenyl, 2-benzaldehyde boronic acid, 2-formylphenyl-boronic acid
PubChem CID 292189
Nombre IUPAC ácido (2-formilfenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Formylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼115°C to 120°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3030776
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.94
Porcentaje de pureza 97%