Learn More
Ácido 2-(formilamino)benzoico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Formylamino)benzoic Acid |
| CAS | 3342-77-6 |
| Fórmula molecular | C8H7NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO3/c10-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)12/h1-5H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1NC=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-formamidobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0426 |