Learn More
Éster etílico del ácido 2-(formilamino)-3-hidroxi-2-propenoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Formylamino)-3-hydroxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 61934-93-8 |
| Fórmula molecular | C6H9NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO4/c1-2-11-6(10)5(3-8)7-4-9/h3-4,8H,2H2,1H3,(H,7,9) |
| SMILES | CCOC(=O)C(=CO)NC=O |
| Nombre IUPAC | 2-formamido-3-hidroxiprop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0532 |