Learn More
Éster etílico del ácido 2-(formilamino)-3-hidroxi-2-propenoico-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Formylamino)-3-hydroxy-2-propenoic-13C2 Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1391062-48-8 |
| Fórmula molecular | C413C2H9NO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO4/c1-2-11-6(10)5(3-8)7-4-9/h3-4,8H,2H2,1H3,(H,7,9)/i5+1,6+1 |
| SMILES | CCO[13C](=O)[13C](=CO)NC=O |
| Nombre IUPAC | 2-formamido-3-hidroxi(1,2-^{13}C_{2})prop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 161.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0599 |