Learn More
2-Formil-N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etilo]-hidrazinacarboxamida, TRC
Código de producto. 30007433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007433 10 mg 10 miligramos
30005032 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68935510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 740846-54-2
Fórmula molecular C13 H16 Cl3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 368.64
Sinónimo 2-Formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-hydrazinecarboxamide
Nombre IUPAC N-[[propil-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]carbamoil]amino]formamida
SMILES CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)NNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(propyl-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]carbamoyl)amino]formamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16Cl3N3O3/c1-2-3-19(13(21)18-17-8-20)4-5-22-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,20)(H,18,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0257
Porcentaje de pureza >95%