Learn More
2-Formamidoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Formamidoacetamide |
| CAS | 4238-57-7 |
| Fórmula molecular | C3 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Formylamino)acetamide, Formylglycinamide, N-Formylglycinamide, N-Formylglycine amide, NSC 29551, Nα-Formylglycinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-3(7)1-5-2-6/h2H,1H2,(H2,4,7)(H,5,6) |
| SMILES | NC(=O)CNC=O |
| Nombre IUPAC | 2-formamidoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 102.092 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.043 |