Learn More
Ácido 2-(Fmoc-amino)isobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458758 25 g 25 g
15438758 1 g 1 g
15448758 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62211.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94744-50-0
Fórmula molecular C19H19NO4
Peso molecular (g/mol) 325.36
Número MDL MFCD00151913
Clave InChI HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-aib-oh, fmoc-alpha-methylalanine, fmoc-alpha-me-ala-oh, 2-fmoc-amino isobutyric acid, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-2-methyl, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, n-fmoc-2-aminoisobutyric acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino isobutyric acid
PubChem CID 2756096
SMILES CC(C)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Fmoc-amino)isobutyric acid
Punto de fusión 182°C to 188°C
Cantidad 25 g
Beilstein 5604328
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC ácido 2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-2-metilpropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.36
Porcentaje de pureza 98%