Learn More
Ácido 2-(Fmoc-amino)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430169 5 g 5 g
15440169 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63459.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 150256-42-1 | C22H17NO4 | 359.381 g/mol
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes
Solubilidad
Soluble en agua o 1 % de ácido acético.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150256-42-1
Fórmula molecular C22H17NO4
Peso molecular (g/mol) 359.381
Número MDL MFCD00235883
Clave InChI CNAVPEPPAVHHKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-2-abz-oh, fmoc-2-aminobenzoic acid, 2-fmoc-amino benzoic acid, fmoc-abz-oh, n-fmoc-anthranilic acid, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, fmoc-anthranilic acid, benzoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino benzoic acid, n-2-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-benzoic acid
PubChem CID 978386
Nombre IUPAC Ácido 2-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamin)benzoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC=CC=C4C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Fmoc-amino)benzoic acid
Punto de fusión 216°C to 218°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 7659726
Información de solubilidad Soluble in water or 1% acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.37
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo