Learn More
2-Fluoroestireno, 98 %, estab. con 0,1 % 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It finds its application in the homo- and cross-olefin metathesis coupling of vinylphosphane oxides and electron-poor alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se aplica en el acoplamiento de metátesis de olefina homo y cruzada de óxidos de vinilfosfano y alquenos pobres en electrones.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, calor, luz, irradiación UV e iniciadores de radicales libres. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en oscuridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorostyrene |
| Nombre de nota | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
| Densidad | 1.02 |
| Punto de ebullición | 29°C to 30°C (4 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 35°C (95°F) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.52 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1925226 |
| Mostrar más |