Learn More
2-fluoropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoropyridine |
| CAS | 372-48-5 |
| Fórmula molecular | C5H4FN |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Fluoropyridine, 2-Pyridyl Fluoride, NSC 5077 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-fluoropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 97.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.0328 |