Learn More
2-Fluoropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444723 10 g 10 g
11389609 25 g 25 g
11399609 100 g 100 g
11454723 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11444723 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11627.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 372-48-5 | C5H4FN | 97.092 g/mol
2-Fluoropyridine is a useful precursor of 2,3-disubstituted pyridines which is made by the possibility of metallation at C-3, together with the ready nucleophilic displacement of the activated fluorine. It can also react with thiophene to get 2-thiophen-2-yl-pyridine. It is used in the synthesis of aminopyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fluoropiridina es un precursor útil de las piridinas de 2,3-ditubidas que se obtiene mediante la posibilidad de la metalación a C-3, junto con el rápido desplazamiento nucleofílico del flúor activado. También puede reaccionar con el tiofeno para obtener 2-tiofen-2-il-piridina. Se usa en la síntesis de aminopiridinas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado alejado de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-48-5
Fórmula molecular C5H4FN
Peso molecular (g/mol) 97.092
Número MDL MFCD00006224
Clave InChI MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-fluoro, o-fluoropyridine, 2-fluoro-pyridine, pyridine, fluoro, ccris 1725, 2-fluoranylpyridine, fluoropyridine, 2fluoropyridine, 2-fluorpyridin, 2-fluoro-pyridinium
PubChem CID 9746
Nombre IUPAC 2-fluoropiridina
SMILES C1=CC=NC(=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropyridine
Densidad 1.129
Punto de ebullición 124°C to 126°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Índice de refracción 1.467
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1515
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09
Porcentaje de pureza 99%